Ethyl 3-[Hydroxy(phenyl)methyl]isoxazole-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR471410-1G
APOSOR471410-1GEA
1220
EUR
APOSOR471410-1G
Ethyl 3-[Hydroxy(phenyl)methyl]isoxazole-4-carboxylate
Ethyl 3-[Hydroxy(phenyl)methyl]isoxazole-4-carboxylate
Formel:
C₁₃H₁₃NO₄ Molecular Weight: 247,247 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28977380 CAS-Nummer: 2006277-85-4 |