Methyl 3-[Hydroxy(phenyl)methyl]isoxazole-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR471411-1G
APOSOR471411-1GEA
1220
EUR
APOSOR471411-1G
Methyl 3-[Hydroxy(phenyl)methyl]isoxazole-4-carboxylate
Methyl 3-[Hydroxy(phenyl)methyl]isoxazole-4-carboxylate
Formel:
C₁₂H₁₁NO₄ Molecular Weight: 233,22 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28977379 CAS-Nummer: 2006277-12-7 |