Methyl 3-Ethylisoxazole-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR471414-5G
APOSOR471414-5GEA
804
EUR
APOSOR471414-5G
Methyl 3-Ethylisoxazole-4-carboxylate
Methyl 3-Ethylisoxazole-4-carboxylate
Formel:
C₇H₉NO₃ Molecular Weight: 155.151 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28977376 CAS-Nummer: 1402812-89-8 |