3-Ethylisoxazole-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR471416-1G
APOSOR471416-1GEA 713 EUR
APOSOR471416-1G
3-Ethylisoxazole-4-carboxylic acid
3-Ethylisoxazole-4-carboxylic acid
Formel: C₆H₇NO₃
Molecular Weight: 141,125 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD19229970
CAS-Nummer: 639523-12-9