1-(Methylamino)-3-(4-methylpiperazin-1-yl)-2-propanol
Lieferant: Apollo Scientific
OR471418-1G
APOSOR471418-1GEA 489 EUR
APOSOR471418-1G
1-(Methylamino)-3-(4-methylpiperazin-1-yl)-2-propanol
1-(Methylamino)-3-(4-methylpiperazin-1-yl)-2-propanol
Formel: C₉H₂₁N₃O
Molecular Weight: 187,283 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00776867
CAS-Nummer: 462066-61-1