(R)-3-Phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)propanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR471419-1G
APOSOR471419-1GEA
804
EUR
APOSOR471419-1G
(R)-3-Phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)propanoic acid
(R)-3-Phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)propanoic acid
Formel:
C₁₃H₁₇NO₂ Molecular Weight: 219,28 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28977414 CAS-Nummer: 2006286-95-7 |