(R)-4-Methyl-2-(1-pyrrolidinyl)pentanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR471420-1G
APOSOR471420-1GEA
804
EUR
APOSOR471420-1G
(R)-4-Methyl-2-(1-pyrrolidinyl)pentanoic acid
(R)-4-Methyl-2-(1-pyrrolidinyl)pentanoic acid
Formel:
C₁₀H₁₉NO₂ Molecular Weight: 185,263 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28977413 CAS-Nummer: 2006286-93-5 |