(R)-3-Methyl-2-(1-pyrrolidinyl)butyric acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR471422-1G
APOSOR471422-1GEA 804 EUR
APOSOR471422-1G
(R)-3-Methyl-2-(1-pyrrolidinyl)butyric acid
(R)-3-Methyl-2-(1-pyrrolidinyl)butyric acid
Formel: C₉H₁₇NO₂
Molecular Weight: 171,237 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28977412
CAS-Nummer: 1932443-44-1