(R)-2-(1-Pyrrolidinyl)butyric acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR471424-1G
APOSOR471424-1GEA 804 EUR
APOSOR471424-1G
(R)-2-(1-Pyrrolidinyl)butyric acid
(R)-2-(1-Pyrrolidinyl)butyric acid
Formel: C₈H₁₅NO₂
Molecular Weight: 157,21 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28977411
CAS-Nummer: 1932770-29-0