(S)-2-(1-Pyrrolidinyl)butyric acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR471425-1G
APOSOR471425-1GEA
804
EUR
APOSOR471425-1G
(S)-2-(1-Pyrrolidinyl)butyric acid
(S)-2-(1-Pyrrolidinyl)butyric acid
Formel:
C₈H₁₅NO₂ Molecular Weight: 157,21 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28977410 CAS-Nummer: 1932273-32-9 |