3-Methyl-2-(1-pyrrolidinyl)butyric acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR471429-1G
APOSOR471429-1GEA
804
EUR
APOSOR471429-1G
3-Methyl-2-(1-pyrrolidinyl)butyric acid
3-Methyl-2-(1-pyrrolidinyl)butyric acid
Formel:
C₉H₁₇NO₂ Molecular Weight: 171,237 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09035340 CAS-Nummer: 937652-04-5 |