2-(1-Pyrrolidinyl)butyric acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR471430-1G
APOSOR471430-1GEA
804
EUR
APOSOR471430-1G
2-(1-Pyrrolidinyl)butyric acid
2-(1-Pyrrolidinyl)butyric acid
Formel:
C₈H₁₅NO₂ Molecular Weight: 157,21 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09971283 CAS-Nummer: 857206-11-2 |