4-Methyl-1,3-oxazolidin-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR471432-1G
APOSOR471432-1GEA
489
EUR
APOSOR471432-1G
4-Methyl-1,3-oxazolidin-2-one
4-Methyl-1,3-oxazolidin-2-one
Formel:
C₄H₇NO₂ Molecular Weight: 101,11 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20502409 CAS-Nummer: 16112-59-7 |