2-(Cyclopropylamino)-3-hydroxy-3-methylbutyric acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR471433-1G
APOSOR471433-1GEA
1010
EUR
APOSOR471433-1G
2-(Cyclopropylamino)-3-hydroxy-3-methylbutyric acid
2-(Cyclopropylamino)-3-hydroxy-3-methylbutyric acid
Formel:
C₈H₁₅NO₃ Molecular Weight: 173,21 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28977406 CAS-Nummer: 2006276-79-3 |