3-Hydroxy-2-(isopropylamino)-3-methylbutyric acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR471434-1G
APOSOR471434-1GEA 1010 EUR
APOSOR471434-1G
3-Hydroxy-2-(isopropylamino)-3-methylbutyric acid
3-Hydroxy-2-(isopropylamino)-3-methylbutyric acid
Formel: C₈H₁₇NO₃
Molecular Weight: 175,225 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28977405
CAS-Nummer: 2006276-80-6