1-Acetyl-3-(isopropylamino)piperidine
Lieferant: Apollo Scientific
OR471437-1G
APOSOR471437-1GEA
1540
EUR
APOSOR471437-1G
1-Acetyl-3-(isopropylamino)piperidine
1-Acetyl-3-(isopropylamino)piperidine
Formel:
C₁₀H₂₀N₂O Molecular Weight: 184,279 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD21098064 CAS-Nummer: 1353973-52-0 |