(R)-2-(4-Chlorophenyl)-2-hydroxypropionic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR471441-1G
APOSOR471441-1GEA
804
EUR
APOSOR471441-1G
(R)-2-(4-Chlorophenyl)-2-hydroxypropionic acid
(R)-2-(4-Chlorophenyl)-2-hydroxypropionic acid
Formel:
C₉H₉ClO₃ Molecular Weight: 200,619 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05663599 CAS-Nummer: 887304-94-1 |