(R)-2-(2-Chlorophenyl)-2-hydroxypropionic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR471443-1G
APOSOR471443-1GEA
804
EUR
APOSOR471443-1G
(R)-2-(2-Chlorophenyl)-2-hydroxypropionic acid
(R)-2-(2-Chlorophenyl)-2-hydroxypropionic acid
Formel:
C₉H₉ClO₃ Molecular Weight: 200,619 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05663617 CAS-Nummer: 1215178-13-4 |