2-(2-Chlorophenyl)-2-hydroxypropionic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR471444-1G
APOSOR471444-1GEA
804
EUR
APOSOR471444-1G
2-(2-Chlorophenyl)-2-hydroxypropionic acid
2-(2-Chlorophenyl)-2-hydroxypropionic acid
Formel:
C₉H₉ClO₃ Molecular Weight: 200,619 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11111678 CAS-Nummer: 171202-07-6 |