2-(4-Chlorophenyl)-2-hydroxypropionic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR471445-1G
APOSOR471445-1GEA
734
EUR
APOSOR471445-1G
2-(4-Chlorophenyl)-2-hydroxypropionic acid
2-(4-Chlorophenyl)-2-hydroxypropionic acid
Formel:
C₉H₉ClO₃ Molecular Weight: 200,619 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11052509 CAS-Nummer: 4445-13-0 |