(R)-3-(3-Bromophenyl)-2-hydroxypropionic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR471448-5G
APOSOR471448-5GEA
1010
EUR
APOSOR471448-5G
(R)-3-(3-Bromophenyl)-2-hydroxypropionic acid
(R)-3-(3-Bromophenyl)-2-hydroxypropionic acid
Formel:
C₉H₉BrO₃ Molecular Weight: 245,07 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28977373 CAS-Nummer: 1932233-01-6 |