3-Chloro-7H-pyrrolo[2,3-c]pyridazine
Lieferant: Apollo Scientific
OR471450-1G
APOSOR471450-1GEA
1220
EUR
APOSOR471450-1G
3-Chloro-7H-pyrrolo[2,3-c]pyridazine
3-Chloro-7H-pyrrolo[2,3-c]pyridazine
Formel:
C₆H₄ClN₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD17169850 CAS-Nummer: 1207625-18-0 |