4'-Brom-N,N-diphenyl-4-biphenylamin
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4'-Bromo-N,N-diphenyl-[1,1'-biphenyl]-4-amine, (4'-Bromobiphenyl-4-yl)diphenylamine
OR471453-5G
APOSOR471453-5GEA 84.1 EUR
APOSOR471453-5G
4'-Brom-N,N-diphenyl-4-biphenylamin
4'-Brom-N,N-diphenyl-4-biphenylamin
Formel: C₂₄H₁₈BrN
Molecular Weight: 400,32 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09038499
CAS-Nummer: 202831-65-0