4-Chloro-5-methyl-5H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-6(7H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR471494-1G
APOSOR471494-1GEA
1390
EUR
APOSOR471494-1G
4-Chloro-5-methyl-5H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-6(7H)-one
4-Chloro-5-methyl-5H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-6(7H)-one
Formel:
C₇H₆ClN₃O Molecular Weight: 183,595 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD24615586 CAS-Nummer: 1226804-06-3 |