2-(4-Bromophenyl)oxazolo[4,5-c]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
OR471513-1G
OR471513-250MG
OR471513-5G
APOSOR471513-1GEA
499
EUR
APOSOR471513-1G
APOSOR471513-250MG
APOSOR471513-5G
2-(4-Bromophenyl)oxazolo[4,5-c]pyridine
2-(4-Bromophenyl)oxazolo[4,5-c]pyridine
Formel:
C₁₂H₇BrN₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22573880 CAS-Nummer: 934331-04-1 |