5-(6-Methyl-4,8-dioxo-1,3,6,2-dioxazaborocan-2-yl)furan-2-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
OR471522-5G
APOSOR471522-5GEA
1210
EUR
APOSOR471522-5G
5-(6-Methyl-4,8-dioxo-1,3,6,2-dioxazaborocan-2-yl)furan-2-carbaldehyde
5-(6-Methyl-4,8-dioxo-1,3,6,2-dioxazaborocan-2-yl)furan-2-carbaldehyde
Formel:
C₁₀H₁₀BNO₆ Molecular Weight: 251,001 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12546038 CAS-Nummer: 1104637-03-7 |