2-(5-Bromo-3-pyridyl)-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione
Lieferant: Apollo Scientific
OR471523-5G
APOSOR471523-5GEA
1210
EUR
APOSOR471523-5G
2-(5-Bromo-3-pyridyl)-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione
2-(5-Bromo-3-pyridyl)-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione
Formel:
C₁₀H₁₀BBrN₂O₄ Molecular Weight: 312,912 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11215239 CAS-Nummer: 1835721-30-6 |