2-(6-Bromo-3-pyridyl)-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione
Lieferant: Apollo Scientific
OR471524-5G
APOSOR471524-5GEA
1210
EUR
APOSOR471524-5G
2-(6-Bromo-3-pyridyl)-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione
2-(6-Bromo-3-pyridyl)-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione
Formel:
C₁₀H₁₀BBrN₂O₄ Molecular Weight: 312,912 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11215211 CAS-Nummer: 1816951-75-3 |