4-(Benzyloxy)-3-bromophenylacetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(4-(Benzyloxy)-3-bromophenyl)acetic acid
OR471558-1G
APOSOR471558-1GEA
75.4
EUR
APOSOR471558-1G
4-(Benzyloxy)-3-bromophenylacetic acid
4-(Benzyloxy)-3-bromophenylacetic acid
Formel:
C₁₅H₁₃BrO₃ Molecular Weight: 321,166 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02664748 CAS-Nummer: 5884-48-0 |