4-Butoxy-3-hydroxyphenylacetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR471561-1G
APOSOR471561-1GEA
1010
EUR
APOSOR471561-1G
4-Butoxy-3-hydroxyphenylacetic acid
4-Butoxy-3-hydroxyphenylacetic acid
Formel:
C₁₂H₁₆O₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD29065904 CAS-Nummer: 2006277-38-7 |