4-(Benzyloxy)-3-hydroxyphenylacetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR471563-1G
APOSOR471563-1GEA
1010
EUR
APOSOR471563-1G
4-(Benzyloxy)-3-hydroxyphenylacetic acid
4-(Benzyloxy)-3-hydroxyphenylacetic acid
Formel:
C₁₅H₁₄O₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16293773 CAS-Nummer: 28988-68-3 |