4-Ethoxy-3-hydroxyphenylacetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR471565-1G
APOSOR471565-1GEA 1010 EUR
APOSOR471565-1G
4-Ethoxy-3-hydroxyphenylacetic acid
4-Ethoxy-3-hydroxyphenylacetic acid
Formel: C₁₀H₁₂O₄
Molecular Weight: 196,2 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016830
CAS-Nummer: 26691-28-1