2-Chloro-4-cyanophenylboronic acid pinacol ester
Lieferant: Apollo Scientific
OR471571-1G
OR471571-5G
APOSOR471571-1GEA
127
EUR
APOSOR471571-1G
APOSOR471571-5G
2-Chloro-4-cyanophenylboronic acid pinacol ester
2-Chloro-4-cyanophenylboronic acid pinacol ester
Formel:
C₁₃H₁₅BClNO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18072641 CAS-Nummer: 945391-06-0 |