2-(5-Ethyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)ethylamine
Lieferant: Apollo Scientific
OR471579-1G
APOSOR471579-1GEA 1540 EUR
APOSOR471579-1G
2-(5-Ethyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)ethylamine
2-(5-Ethyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)ethylamine
Formel: C₆H₁₁N₃O
Molecular Weight: 141,171 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09883756
CAS-Nummer: 944898-31-1