2,3-Diamino-6-chloro-benzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2,3-Diamino-6-chlorobenzonitrile
OR471585-1G
APOSOR471585-1GEA
0
EUR
APOSOR471585-1G
2,3-Diamino-6-chloro-benzonitrile
2,3-Diamino-6-chloro-benzonitrile
Formel:
C₇H₆ClN₃ Molecular Weight: 167,596 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20723943 CAS-Nummer: 548457-80-3 |