4-(1,3-Dioxolan-2-yl)benzeneboronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR471586-250MG
APOSOR471586-250MGEA
397
EUR
APOSOR471586-250MG
4-(1,3-Dioxolan-2-yl)benzeneboronic acid
4-(1,3-Dioxolan-2-yl)benzeneboronic acid
Formel:
C₉H₁₁BO₄ Molecular Weight: 193,992 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD26401984 CAS-Nummer: 1401222-65-8 |