Methyl-5-methoxy-2-methyl-1,3-benzoxazole-7-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR471588-1G
APOSOR471588-1GEA
538
EUR
APOSOR471588-1G
Methyl-5-methoxy-2-methyl-1,3-benzoxazole-7-carboxylate
Methyl-5-methoxy-2-methyl-1,3-benzoxazole-7-carboxylate
Formel:
C₁₁H₁₁NO₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16140362 CAS-Nummer: 1221792-76-2 |