Methyl-7-methoxy-2-methyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR471589-1G
APOSOR471589-1GEA
521
EUR
APOSOR471589-1G
Methyl-7-methoxy-2-methyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Methyl-7-methoxy-2-methyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Formel:
C₁₁H₁₁NO₄ Molecular Weight: 221,21 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14584796 CAS-Nummer: 1197944-26-5 |