2-Brom-1,3,5-triisopropylbenzol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-Brom-2,4,6-triisopropylbenzol
OR471599-100G
APOSOR471599-100GEA
105
EUR
APOSOR471599-100G
2-Brom-1,3,5-triisopropylbenzol 97%
2-Brom-1,3,5-triisopropylbenzol
Formel:
C₁₅H₂₃Br Molecular Weight: 283,25 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00051547 CAS-Nummer: 21524-34-5 |