2,3-Dichlormaleinsäureanhydrid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR471604-100G
APOSOR471604-100GEA
289
EUR
APOSOR471604-100G
2,3-Dichlormaleinsäureanhydrid 97%
2,3-Dichlormaleinsäureanhydrid
Formel:
C₄Cl₂O₃ Molecular Weight: 166,9500 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005520 CAS-Nummer: 1122-17-4 |