4-Methyl-2-phenylimidazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Methyl-2-phenyl-1H-imidazole
OR471612-100G
APOSOR471612-100GEA
68.3
EUR
APOSOR471612-100G
4-Methyl-2-phenylimidazole 95%
4-Methyl-2-phenylimidazole
Formel:
C₁₀H₁₀N₂ Molecular Weight: 158,20 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00047015 CAS-Nummer: 827-43-0 |