2-Bromo-7-iodofluorene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Bromo-7-iodo-9H-fluorene
OR471614-100G
APOSOR471614-100GEA
95.7
EUR
APOSOR471614-100G
2-Bromo-7-iodofluorene 98%
2-Bromo-7-iodofluorene
Formel:
C₁₃H₈BrI Molecular Weight: 371.02 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12024276 CAS-Nummer: 123348-27-6 |