Fmoc-Cys(tBu)-OH 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
N-Fmoc-S-(tert-butyl)-L-cysteine, N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-S-(tert-butyl)-L-cysteine, N-Fmoc-S-tert-butyl-L-cysteine, Fmoc-Cys(tBu)-OH
OR471634-100G
OR471634-25G
APOSOR471634-100GEA
209
EUR
APOSOR471634-100G
APOSOR471634-25G
Fmoc-Cys(tBu)-OH 98%
Fmoc-Cys(tBu)-OH
Formel:
C₂₂H₂₅NO₄S Molecular Weight: 399.505 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00037130 CAS-Nummer: 67436-13-9 |