(S)-3-[4-(5-Bromo-2-chlorobenzyl)phenoxy]tetrahydrofuran 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(S)-3-(4-(5-Bromo-2-chlorobenzyl)phenoxy)tetrahydrofuran
OR471641-25G
APOSOR471641-25GEA
174
EUR
APOSOR471641-25G
(S)-3-[4-(5-Bromo-2-chlorobenzyl)phenoxy]tetrahydrofuran 97%
(S)-3-[4-(5-Bromo-2-chlorobenzyl)phenoxy]tetrahydrofuran
Formel:
C₁₇H₁₆BrClO₂ Molecular Weight: 367.665 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27920793 CAS-Nummer: 915095-89-5 |