3-Amino-3-(2-naphthyl)propionic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: DL-3-Amino-3-(2-naphthyl)propionic acid
OR471651-25G
APOSOR471651-25GEA 232 EUR
APOSOR471651-25G
3-Amino-3-(2-naphthyl)propionic acid 95%
3-Amino-3-(2-naphthyl)propionic acid
Formel: C₁₃H₁₃NO₂
Molecular Weight: 215.248 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01871322
CAS-Nummer: 129042-57-5