Fmoc-Asp-OBzl 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
N-Fmoc-L-aspartic acid 1-benzyl ester, Fmoc-Asp-Obzl
OR471652-10G
OR471652-5G
APOSOR471652-10GEA
137
EUR
APOSOR471652-10G
APOSOR471652-5G
Fmoc-Asp-OBzl 95%
Fmoc-Asp-OBzl
Formel:
C₂₆H₂₃NO₆ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00198201 CAS-Nummer: 86060-83-5 |