(R)-2-Hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)acetic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR471655-5G
APOSOR471655-5GEA
122
EUR
APOSOR471655-5G
(R)-2-Hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)acetic acid 95%
(R)-2-Hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)acetic acid
Formel:
C₉H₁₀O₄ Molecular Weight: 182.1733 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00798434 CAS-Nummer: 20714-89-0 |