(S)-N-Boc-3-Amino-3-phenyl-1-propanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR471656-5G
APOSOR471656-5GEA
0
EUR
APOSOR471656-5G
(S)-N-Boc-3-Amino-3-phenyl-1-propanol 97%
(S)-N-Boc-3-Amino-3-phenyl-1-propanol
Formel:
C₁₄H₂₁NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09025325 CAS-Nummer: 718611-17-7 |