(6-Methoxy-3-pyridyl)methanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR471668-5G
APOSOR471668-5GEA
82.8
EUR
APOSOR471668-5G
(6-Methoxy-3-pyridyl)methanol 97%
(6-Methoxy-3-pyridyl)methanol
Formel:
C₇H₉NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06202826 CAS-Nummer: 58584-63-7 |