(±)-1,2,3,4-Tetrahydro-2-naphthol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-2-ol
OR471677-1G
APOSOR471677-1GEA
43.5
EUR
APOSOR471677-1G
(±)-1,2,3,4-Tetrahydro-2-naphthol 98%
(±)-1,2,3,4-Tetrahydro-2-naphthol
Formel:
C₁₀H₁₂O Molecular Weight: 148,2 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00045575 CAS-Nummer: 530-91-6 |